Läs mer
5-(hydroximetyl)-2-jodfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662275
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662275 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10515744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07809DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 773869-57-1
Molekylformel C7H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 250.035
InChI-nyckel VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)-2-jodfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 250.03
Procent renhet 97%