Läs mer
5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 129747-52-0 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 5-(Hydroxymethyl)nicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-4,10H,5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cncc(CO)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |