Läs mer
5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridine N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-40-8 |
| Molekylformel | C9H13NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxymethyl-2,3-dimethyl-4-methoxypyridine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-7(2)10(12)4-8(5-11)9(6)13-3/h4,11H,5H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1c(C)c(C)[n+]([O-])cc1CO |
| IUPAC-namn | (4-methoxy-5,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vikt | 183.0895 |