missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10F3NOS/c1-7-10(6-17)18-11(16-7)8-2-4-9(5-3-8)12(13,14)15/h2-5,17H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 273.0435 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?