Läs mer
5-(Hydroxymethyl)cytosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Hydroxymethyl)cytosine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1,9H,2H2,(H3,6,7,8,10) |
| Formel vikt | 141.0538 |