Läs mer
5-(Hydroxymetyl)furfural, 98 %
Produktkod. 10654972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10654972 1 g Glasflaska 1g
10316520 5 g Glasflaska 5g
11986161 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121460010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.06 SEK
    895.65 SEK / 1g
    Save 101.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-47-0
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
InChI-nyckel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)furan-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Hydroxymethyl)furfural
Smältpunkt 30,0 °C till 34,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 114 °C till 116 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5627
Kvantitet 1 g
Beilstein 18, V,1, 130
Merck Index 15,4871
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 126.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Chunks or Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.