Läs mer
5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol |
| CAS | 1883-75-6 |
| Molekylformel | C6 H8 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Furandimethanol, 2,5-Bis(hydroxylmethyl)furan, 2,5-Bis(hydroxymethyl)furan, 2,5-Di(hydroxymethyl)furan, 2,5-Dihydroxymethylfurane, 5-(Hydroxymethyl)furfuryl alcohol, FaRez 6305, NSC 40737, NSC 524614 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,7-8H,3-4H2 |
| LEDER | OCc1oc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | [5-(hydroxymethyl)furan-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0473 |