Läs mer
5-hydroxymetyl-N, N-dimetyltryptamin, TRC
Produktkod. 30138728
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138728 100 mg
30138515 50 mg
17921435 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946830100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334981-08-7
Molekylformel C13 H18 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 218.29
Synonym 1H-Indole-5-methanol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-methanol, 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2, GR 44671X (as oxalate salt)
IUPAC-namn [3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-yl]metanol
LEDER CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CO)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)6-5-11-8-14-13-4-3-10(9-16)7-12(11)13/h3-4,7-8,14,16H,5-6,9H2,1-2H3
Formel vikt 218.1419