Läs mer
5-hydroxymetyl-N-fenyl-2-1H-pyridon-d5, TRC
Produktkod. 30398495
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30398495 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9482771MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-52-1
Molekylformel C12 2H5 H6 N O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 5-(hydroxymetyl)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)pyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 206.25
Formel vikt 206.1104