Läs mer
5-hydroxymetyl-N-fenyl-2-1H-pyridon-d5, TRC
Produktkod. 30404621
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30404621 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94827710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-52-1
Molekylformel C12 2H5 H6 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 5-(hydroxymetyl)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)pyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 206.25
Formel vikt 206.1104
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.