Läs mer
5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, methyl ether |
| CAS | 914918-69-7 |
| Molekylformel | C13 H13 N O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 5-(methoxymethyl)-1-phenyl-, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, Methyl Ether, 5-(Methoxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-10-11-7-8-13(15)14(9-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | COCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-(methoxymethyl)-1-phenylpyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.0946 |