Läs mer
5-hydroxymetyl-N-fenyl-2-1H-pyridon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-49-7 |
| Molekylformel | C12 H11 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-phenyl-, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2 |
| LEDER | OCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-(hydroxymetyl)-1-fenylpyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vikt | 201.079 |