Läs mer
5-hydroxymetyl-N-fenyl-2-1H-pyridon, TRC
Produktkod. 30405205
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30405205 5 mg
1 options
Produktkod. 30405205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9482755MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
CAS 887406-49-7
Molekylformel C12 H11 N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-phenyl-, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2
LEDER OCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-(hydroxymetyl)-1-fenylpyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Formel vikt 201.079