Läs mer
5-(Hydroxymethyl)uracil, 98%
Produktkod. 11331377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331377 1 g 1g
11341377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01682.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4433-40-3 | C5H6N2O3 | 142.11 g/mol
5-(hydroximetyl)uracil fungerar som en stabil stor oxidativ modifiering av tymin som bildas genom verkan av joniserande strålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-(hydroximetyl)uracil fungerar som en stabil stor oxidativ modifiering av tymin som bildas genom inverkan av joniserande strålning.
Löslighet
Lösligt i vatten. (50 g/L) vid °20°C, DMSO, dimetylformamid eller 100 % etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4433-40-3
Molekylformel C5H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00056024
InChI-nyckel JDBGXEHEIRGOBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyluracil, 5-hydroxymethyl uracil, 5-hydroxymethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-oxymethyluracil, 4-methyl-5-oxyuracil, uracil, 5-hydroxymethyl, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-hydroxymethyl, thymine, alpha-hydroxy, 5-hydroxymethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione
PubChem CID 78168
ChEBI CHEBI:16964
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER OCC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Hydroxymethyl)uracil
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 125482
Löslighetsinformation Soluble in water. (50g/L ) at 20°C,DMSO,dimethyl formamide or 100% ethanol.
Formel vikt 142.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.