missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxymethylcytidine, TRC

Produktkod. 30136574
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136574 250 mg
30006333 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947090250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19235-17-7
Molekylformel C10 H15 N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 273.24
Synonym Cytidine, 5-(hydroxymethyl)-, 5-(Hydroxymethyl)cytidine, 5-Hydroxymethylcytidine
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethylcytidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O6/c11-8-4(2-14)1-13(10(18)12-8)9-7(17)6(16)5(3-15)19-9/h1,5-7,9,14-17H,2-3H2,(H2,11,12,18)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Formel vikt 273.0961
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.