Läs mer
5-Hydroxymethylfurfural, MedChemExpress
Produktkod. 16425467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16425467 50 mg
1 options
Produktkod. 16425467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0051
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethylfurfural
CAS 67-47-0
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Hydroxymethyl-5-furfural 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (396.48 mM)
LEDER O=CC1=CC=C(CO)O1
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation