Läs mer
5-Hydroxynicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxynicotinic acid |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 139.11 |
| Procent renhet | 97% |