Läs mer
5-hydroxioxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15658685 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15658685 1 g 1g
15668685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15658685 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153550010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3416-18-0
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.15
InChI-nyckel ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
IUPAC-namn 5-hydroxi-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyoxindole
Smältpunkt 266.0°C to 272.0°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.