missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxypentanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypentanal |
| CAS | 4221-03-8 |
| Molekylformel | C5H10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4,7H,1-3,5H2 |
| LEDER | OCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 5-hydroxypentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vikt | 102.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?