Läs mer
5-Hydroxypentanoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypentanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 37435-69-1 |
| Molekylformel | C5H9NaO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Sodium 5-Hydroxypentanoate, Sodium 5-Hydroxyvalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h6H,1-4H2,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | OCCCCC(O[Na])=O |
| IUPAC-namn | sodium;5-hydroxypentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vikt | 140.0449 |