Läs mer
5-hydroxypikolinsyra, TRC
Produktkod. 30401714
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30401714 50 g
1 options
Produktkod. 30401714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95127550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Molekylformel C6 H5 N O3
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cn1
IUPAC-namn 5-hydroxypyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.0269