Läs mer
5-hydroxypikolinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypicolinic Acid |
| CAS | 15069-92-8 |
| Molekylformel | C6 H5 N O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(O)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxypyridin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vikt | 139.0269 |