Läs mer
5-hydroxypropafenonhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30463417
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463417 10 mg
1 options
Produktkod. 30463417 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0405.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Analyt- eller komponentnamn 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H27 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]fenyl]-3-fenylpropan-1-one; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 393.9
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 393,1707 g/mol