Läs mer
5-Hydroxypropafenone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride |
| CAS | 86383-32-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |