Läs mer
5-hydroxypropafenonhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30463751
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463751 4 x 25 mg
30052427 100 mg
30050470 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463751 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0405.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-hydroxypropafenonhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Analyt- eller komponentnamn 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H27 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]fenyl]-3-fenylpropan-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 393.9
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 393,1707 g/mol