Läs mer
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 17993305
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993305 1 g
17935005 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17993305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9526751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34604-60-9
Molekylformel C5 H4 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 140.1
Synonym 4,5-Dihydro-5-oxopyrazinecarboxylic Acid, 5-Hydroxypyrazinecarboxylic Acid, 5-Hydroxypyrazinoic acid, 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn 5-hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)c1cnc(O)cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-4-2-6-3(1-7-4)5(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vikt 140.0222