Läs mer
5-Hydroxypyrazinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypyrazinecarboxamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3/h1-2H,(H2,6,10)(H,8,9) |
| Formel vikt | 139.0382 |