Läs mer
5-Hydroxypyridin-2-karboxylsyra, 98+%
Produktkod. 15431379
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431379 1 g 1g
15441379 5 g 5g
15451379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64265.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15069-92-8 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
Användbar syntetisk mellanprodukt. Även mellanliggande för farmaceutisk tillämpning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Användbar syntetisk mellanprodukt. Även mellanliggande för farmaceutisk tillämpning.
Löslighet Löslig i aceton, dimetylsulfoxid, etanol och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15069-92-8
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00661309
InChI-nyckel CGRRUFNHHQCLDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxypicolinic acid, 5-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-pyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-3-pyridinol, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, pubchem10094, 5-hydroxypicolinic acidn, acmc-209d4x, ksc171o9d
PubChem CID 268740
IUPAC-namn 5-hydroxipyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 260 °C till 264 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 116009
Löslighetsinformation Löslig i aceton, dimetylsulfoxid, etanol och metanol.
Formel vikt 139.11
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.