Läs mer
5-Hydroxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypyrimidine |
| CAS | 26456-59-7 |
| Molekylformel | C4 H4 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-5-3-6-2-4/h1-3,7H |
| LEDER | Oc1cncnc1 |
| IUPAC-namn | pyrimidin-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.09 |
| Formel vikt | 96.0324 |