Läs mer
5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 31570-97-5 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2(1H)-quinolone, 5-Hydroxycarbostyril, 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, NSC 134652 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |