Läs mer
5-hydroxykinolin, TRC
Produktkod. 30405691
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30405691 250 mg
1 options
Produktkod. 30405691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH939950250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Molekylformel C9H7NO
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
LEDER Oc1cccc2ncccc12
IUPAC-namn Kinolin-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528