Läs mer
5-Hydroxysulfapyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxysulfapyridine |
| CAS | 50930-57-9 |
| Molekylformel | C11H11N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)benzenesulfonamide, N1-[5-hydroxy-2-pyridyl]-sulfanilamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O3S/c12-8-1-4-10(5-2-8)18(16,17)14-11-6-3-9(15)7-13-11/h1-7,15H,12H2,(H,13,14) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=C(O)C=C2)=O |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(5-hydroxypyridin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.29 |
| Formel vikt | 265.05 |