Läs mer
5-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2 |
| Formel vikt | 116.0473 |