Läs mer
5-Hydroxytryptamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443152 25 mg 25mg
11453152 50 mg 50mg
11463152 100 mg 100mg
11473152 250 mg 250mg
11483152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11443152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215376525
Kemiska identifierare
CAS 153-98-0
Molekylformel C10H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 212.677
InChI-nyckel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-lH-indol-5-ol;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxytryptamine
Färg Grå
Analysprocentintervall 0.993
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 169.2°C - 170.6°CC
Fysisk form Pulver