Läs mer
5-Hydroxytryptamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483152 1 g 1g
11443152 25 mg 25mg
11453152 50 mg 50mg
11463152 100 mg 100mg
11473152 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11483152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215376591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10145.00 SEK
    9662.94 SEK / 1g
    Save 482.06 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 153-98-0
Molekylformel C10H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 212.677
InChI-nyckel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-lH-indol-5-ol;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxytryptamine
Färg Grå
Analysprocentintervall 0.993
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.7
Fysisk form Pulver