Läs mer
5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Beskrivning
5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxytryptophan |
| CAS | 56-69-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H12N2O3 |
| Synonym | 5-HTP DL-5-Hydroxytryptophan |
| Löslighetsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Visa mer |