Läs mer
5-Hydroxytryptophol-alpha,alpha,beta,beta-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Tryptophol-d4 |
| CAS | 66640-87-7 |
| Molekylformel | C10 2H4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13 H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| IUPAC-namn | 3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)-1 H-indol-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.22 |
| Formel vikt | 181.1041 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 96% Chemical Purity |