Läs mer
5-Hydroxytryptophol, MedChemExpress
Produktkod. 16475457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475457 50 mg 50mg
16420489 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16475457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW041019
MedChemExpress 5-Hydroxytryptophol is a mammalian serotonin metabolite, acting as a marker of acute alcohol consumption.
5-Hydroxytryptophol is a mammalian serotonin metabolite, acting as a marker of acute alcohol consumption.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxytryptophol
CAS 154-02-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H11NO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (705.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC2=C(NC=C2CCO)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.2
Procent renhet 95.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism