Läs mer
5-Hydroxyxanthotoxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxyxanthotoxin |
| CAS | 7471-73-0 |
| Molekylformel | C12 H8 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-9-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxyisopimpinellin, 5-Hydroxy-8-methoxypsoralen, NSC 401277 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O5/c1-15-12-10-7(4-5-16-10)9(14)6-2-3-8(13)17-11(6)12/h2-5,14H,1H3 |
| LEDER | COc1c2OC(=O)C=Cc2c(O)c3ccoc13 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-9-methoxy-furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.19 |
| Formel vikt | 232.0372 |