Läs mer
MedChemExpress 5-IAF
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.25 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (97.04 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 63368-54-7 |
| Synonym | 5-Iodoacetamidofluorescein |