Läs mer
Thermo Scientific™ 5-IAF (5-jodacetamido-fluorescein)
Produktkod. 10649148
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10649148 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 10649148 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 SEK
    1769.65 SEK / 25mg
    Save 590.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
5-IAF (5-jodacetamido-fluorescein)
Thermo Scientific 5-Jodacetamido-Fluorescein (5-IAF) är ett högpresterande derivat av fluoresceinfärgämne, aktiverat för enkel och tillförlitlig märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler för användning som fluorescerande prober. 5-Jodacetamido-Fluorescein är ett sulfhydrylreaktivt derivat av fluorescein som märker proteiner och andra molekyler med fria tioler (cysteinsidokedjor)
Egenskaper för 5-jodacetamido-fluorescein:
  • Alternativa namn: 5-IAF, 5-jodacetamidofluorescein
  • Kemiskt namn: Acetamid, N-(3',6'-dihydroxi-3-oxospiro (isobensofuran-1(3H), 9'-(9H)xanten)-5-yl)-2-jod
  • Molekylvikt: 515,26 ±3
  • Excitationskälla: 488 nm spektrallinje, argonjonlaser
  • Excitationsvåglängd: 494 nm
  • Emissionsvåglängd: 518 nm
  • Extinktionskoefficient:> 80 000 M -1 cm -1
  • CAS-nummer: 63368-54-7
  • Löslighet: Löslig i DMF; vattenhaltiga buffertar vid pH> 6
  • Reaktiva grupper: Jodacetamid, reagerar med sulfhydryler vid pH 7,0 till 7,5
    Applikationer:
  • Märk antikroppar för användning som immunfluorescerande prober
  • Märk oligonukleotider för hybridiseringsprober
  • Upptäck proteiner i geler och på Western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5-IAF (5-jodacetamido-fluorescein), 25 mg, gul till orange, pulver, FITC-±färgämne, 515,26 3 molekylvikt, 494/518 nm excitations-/emissionsvåglängd, 63368-54-7 CAS-nummer,– °20 C Lagringstemperatur, Används för Proteinbiologi, Protein Labeli
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Proteinmärkning och tvärbindning, proteinbiologi
Kvantitet 25 mg
Produkttyp 5-IAF (5-jodacetamido-fluorescein)
Molekylvikt (g/mol) 515,26 ±3
Renhet >99% by HPLC
Innehåll och lagring -20 °C
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Färg Gul till orange
Emission 518
Excitation 494