Läs mer
Molecular Probes™ 5-IAF (5-jodacetamidofluorescein)
Produktkod. 11554896
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11554896
Brand: Molecular Probes™ I30451
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
5-IAF (5-jodacetamidofluorescein)
Det tiolreaktiva 5-jodacetamidofluoresceinet (5-IAF) kan användas för att producera biokonjugat med 5-isomeren av fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Produkttyp 5-IAF
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Alkylhalogenid, jodacetamid
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Etiketttyp Klassiska färgämnen