Läs mer
5-Imidazolecarboxaldehyde, TRC
Produktkod. 30392484
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392484 10 g
30402184 1 g
30394537 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30392484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI35022010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-50-2
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, Imidazole-4(or 5)-carboxaldehyde, Imidazole-4-carboxaldehyde (8CI), 1H-Imidazol-4-carboxaldehyde, 1H-Imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1H-Imidazol-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 3H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 4(5)-Imidazolecarboxaldehyde, 4-Formylimidazole, 5-Imidazolecarboxaldehyde, NSC 400521
LEDER O=Cc1c[nH]cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Imidazolecarboxaldehyde
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formel vikt 96.0324