Läs mer
5-Indanol, TRC
Produktkod. 30404391
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404391 5 g
1 options
Produktkod. 30404391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI4998505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Indanol
CAS 1470-94-6
Molekylformel C9H10O
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-Dihydro-1H-inden-5-ol, 2,3-Dihydroinden-5-ol, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyindane, Indan-6-ol, NSC 9775
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
LEDER Oc1ccc2CCCc2c1
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.0732