Läs mer
5-Iodo-1-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-imidazo-4-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-imidazo-4-carbonitrile |
| CAS | 59354-00-6 |
| Molekylformel | C15 H16 I N3 O7 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16IN3O7/c1-7(20)23-5-11-12(24-8(2)21)13(25-9(3)22)15(26-11)19-6-18-10(4-17)14(19)16/h6,11-13,15H,5H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(C#N)c2I |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(4-cyano-5-iodoimidazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.21 |
| Formel vikt | 477.0033 |