Läs mer
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| CAS | 25245-29-8 |
| Molekylformel | C9H11IO3 |
| MDL-nummer | MFCD01318153 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | COC1=C(OC)C(OC)=CC(I)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.09 |
| Procent renhet | 95% |