Läs mer
5-Jod-1,2,3-trimetoxibensen, 97 %
Produktkod. 11368396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368396 5 g 5g
11358396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17414.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25245-29-8 | C9H11IO3 | 294,09 g/mol
5-jod-1,2,3-trimetoxibensen används som en primär och sekundär mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-jod-1,2,3-trimetoxibensen används som primär och sekundär mellanprodukt
i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25245-29-8
Molekylformel C9H11IO3
Molekylvikt (g/mol) 294.09
MDL-nummer MFCD01318153
InChI-nyckel IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyiodobenzene, benzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy, acmc-1cfcc, 3,4,5-trimethoxy-iodobenzene, 3,4,5-trimethoxyphenyl iodide, 3,4,5-trimethoxy-iodo-benzene, 1-iodo-3,4,5-trimethoxybenzene, 1,2,3-trimethoxy-5-iodobenzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy-benzene, 5-iodanyl-1,2,3-trimethoxy-benzene
PubChem CID 298133
IUPAC-namn 5-jod-1,2,3-trimetoxibensen
LEDER COC1=CC(I)=CC(OC)=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1529690
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 294.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.