Läs mer
5-jod-1-metyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682325
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682325 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10452684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10682325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62311DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 34091-51-5
Molekylformel C4H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 208.00
MDL-nummer MFCD11109327
InChI-nyckel RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
LEDER CN1N=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
IUPAC-namn 5-jod-l-metylpyrazol
Formel vikt 208
Procent renhet 97%