Läs mer
5-jod-2,4-dimetoxipyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11431527
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431527 0.25 g 0.25g
11411527 1 g 1g
11421527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24967.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52522-99-3 | C6H7IN2O2 | 266.038 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52522-99-3
Molekylformel C6H7IN2O2
Molekylvikt (g/mol) 266.038
MDL-nummer MFCD00090865
InChI-nyckel KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy, pubchem6914, acmc-1apit, 5-iodo-2,6-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimetthoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-5-iodo-pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimi-dine
PubChem CID 263416
IUPAC-namn 5-jod-2,4-dimetoxipyrimidin
LEDER COC1=NC(=NC=C1I)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Smältpunkt 71°C to 75°C
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 266.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.