Läs mer
5-Iodo-2'-deoxycytidine, 99%
Produktkod. p-7042101
Kvantitet:
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
1g
2g
Produktkod. 15453959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61356.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 611-53-0 | C9H12IN3O4 | 353.12 g/mol
5-jod-2'-deoxicytidin används vid konstruktionen av DNA-oligomerer för att möjliggöra strukturella studier och fotoaktiverad tvärbindning. Det används vid syntes av andra modifierade nukleosider, såsom 5-etynylferrocenyl-2a-deoxicytidin som används i halvledarelektroder och 10-(2-deoxi)β -D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-dion (dCPPI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Jod-2′ -deoxycytidin används i konstruktionen av DNA-oligomerer för att möjliggöra strukturella studier och fotoaktiverad tvärbindning. Det används vid syntes av andra modifierade nukleosider, såsom 5-etynylferrocenyl-2′ -deoxycytidin som används i halvledarelektroder och 10-(2-deoxiβ -D-ribofuranosyl)pyrimido[4′ ,5′ :4,5]pyrimido[l,6-a]indol-6,9(7H)-dion (dCPPI).
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-53-0
Molekylformel C9H12IN3O4
Molekylvikt (g/mol) 353.12
MDL-nummer MFCD00038063
InChI-nyckel WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
PubChem CID 65050
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jodpyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Smältpunkt 180°C to 183°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 353.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.